Läs mer
Kartell™ Graderat koniskt provrör med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1050
Paket med 500
Paket med 750
Beskrivning
- Levereras med tätt skruvlock
- Har en RCF X g på 5000
- Tål temperaturer upp till -80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Kristallklart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |