Läs mer
Kartell Graderade koniska centrifugrör, 15 ml
Produktkod. 32043105
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
1 st.
50/Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Kvantitet
32043105 Icke-steril 50/Pk.
32043106 Sterila 50/Pk.
32043098 Sterila 1 st.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32043105 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 8400600
 Begränsad artikel
I lager
Graderade koniska rör i högtransparens polypropen (PP) med stor vitmarkeringsyta är avsedda för provtagning eller transport. Finns i sterila eller icke-sterila versioner.
  • Graderade 15 ml koniska rör för att innehålla blod och biologiska vätskor för laboratorietester.
  • Graduerad serigrafisk skala.
  • Högtransparent polypropen med stort vitmarkeringsområde.
  • Tål temperaturextremer från -80 °C till +121 °C.
  • Inkluderar ljusblå tråddesign med pluggtätning och räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning.
  • Lättlästa graderingar är förtryckta enligt följande: 15 ml-rör graderas i 0,5 ml-underavdelningar från 2 till 15 ml
  • Levereras i zip-påsar med mellanliggande tätning
  • Sterila rör bestrålas med joniserande betastrålning.
  • Utformad för provtagning eller transport.
  • Sterila versioner är pyrogenfria, endotoxinfria/fria, autoklavbara och bär CE-konformitetsmärket.
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Förpackning Zip-påsar, mellanliggande försegling
Kvantitet 50/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 10,000 x g