Läs mer
Kartell™ Graderade koniska mått
Produktkod. p-8000630
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12097012
Brand: Kartell™ 0042400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och god kemikaliebeständighet. Kartell™ Graderade koniska mått ger en pålitlig lösning för mätning och dispensering av vätskor.
  • Konisk form med integrerad skåra underlättar noggranna mätningar och enkla hällningar
  • Bred bas skapar stabilitet
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 183 mm
Ökar 10 mL
Kvantitet 1 st
Temperatur (metrisk) Max. Drift 120 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja