Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderade cylindriska separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 10160501
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10160501 50 ml -
10424291 250 ml Paket med 2
10694481 1000 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10160501 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04026128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    986.60 SEK / Paket med 2
    Save 643.40 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Graderade cylindriska separertrattar med PTFE-plugg är utmärkta för vätske-vätskeextraktioner och för att separera komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gänghållare
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 2.0 mL
Porstorlek 2,5 mm hål
Kvantitet 2
Kran Ja
Proppmaterial PTFE