Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderade cylindriska separertrattar med PTFE-plugg
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med PTFE-kontakt
- Med gänghållare
- Borsilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Examen | 20 mL |
| Porstorlek | 6,0 mm hål |
| Kvantitet | 2 |