Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderade cylindriska separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. p-7116296
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10160501
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04026128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Graderade cylindriska separertrattar med PTFE-plugg är utmärkta för vätske-vätskeextraktioner och för att separera komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gänghållare
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 2.0 mL
Porstorlek 2,5 mm hål
Kvantitet 2
Kran Ja
Proppmaterial PTFE