Läs mer
Witeg™ Graderade Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Produktkod. 10526522
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10526522 1000 mL
10675771 100 mL
10238480 250 mL
10034630 500 mL
10696151 2000 mL
10782751 5 L
10431551 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10526522 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 507 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.15 SEK
    295.59 SEK / Paket med 1
    Save 50.56 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Witeg™ Graderade Erlenmeyer-flaskor med skruvlock är graderade och designade för förvaring av kulturmedier och blandning.
  • Borosilikatglas 3.3-konstruktion
  • Graderad
  • Skruvlock ingår
  • Finns i olika volymkapaciteter
Specifica
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Höjd (metrisk) 220 mm
Inkluderar Skruvlock
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.