Läs mer
Witeg™ Graderade Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Descrizione
- Borosilikatglas 3.3-konstruktion
- Graderad
- Skruvlock ingår
- Finns i olika volymkapaciteter
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 131 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?