Läs mer
Witeg™ Graderade Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Produktkod. 10675771
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10675771 100 mL
10238480 250 mL
10034630 500 mL
10526522 1000 mL
10696151 2000 mL
10782751 5 L
10431551 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10675771 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 507 003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.08 SEK
    201.71 SEK / Paket med 1
    Save 34.37 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Witeg™ Graderade Erlenmeyer-flaskor med skruvlock är graderade och designade för förvaring av kulturmedier och blandning.
  • Borosilikatglas 3.3-konstruktion
  • Graderad
  • Skruvlock ingår
  • Finns i olika volymkapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 105 mm
Inkluderar Skruvlock
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm