Läs mer
Hecht Karl™ Graderad glascylinder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
90 mm
195 mm
250 mm
265 mm
325 mm
440 mm
Beskrivning:
Hög form
Låg form
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Låg form |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |