Läs mer
Kartell SpA Examinerad Kanna
Produktkod. 11331265
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11331265 250 mL Varje
11341265 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331265 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0108600
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög graderad kanna gjord av polypropen
Högformiga graderade kannor gjorda av transparent och autoklavbar polypropen.
Permanent formad examen.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund Kanna
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Graduerad mätkanna