Läs mer
Kartell SpA Examinerad Kanna
Beskrivning
Högformiga graderade kannor gjorda av transparent och autoklavbar polypropen.
Permanent formad examen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Visa mer |