Läs mer
Bochem™ Graderad måttkanna
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning
- Tillverkad av stianfritt stål
- Konisk form
- Med bas
Specifikationer
Specifikationer
| Basstil | Konisk |
| Diameter (metrisk) Överst | 115mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 115mm |
| Inkluderar | Bas |
| Ökar | 100 ml gradering |