Läs mer
Bochem™ Graderad måttkanna med pip
Produktkod. 12651885
Kapacitet (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12651885
Brand: Bochem™ 8394
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för förvaring i laboratoriet.
  • Med pip för enkel upphällning
  • Graderad i steg om 1L
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Lock beställs separat
Specifikationer
Produkttyp Graderad måttkanna
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 270 mm
Höjd (metrisk) 400 mm