Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter med kolv
Produktkod. 10073900
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Längd (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10073900 10 mL 385 mm Varje
10482081 1 mL 335 mm Varje
10083900 25 mL 475 mm Varje
10432661 5 mL 360 mm -
10014740 20 mL 430 mm Varje
10698221 2 mL 345 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10073900 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1190160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 SEK
    373.57 SEK / Paket med 1
    Save 63.43 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graderade pipetter med kolv kommer med bärnstensfärgad gradering.
  • Graderad till dricks
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 385 mm
Typ Utexaminerad pipett