Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter med kolv
Produktkod. 10083900
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Längd (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10083900
Brand: Hirschmann™ 1190170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graderade pipetter med kolv kommer med bärnstensfärgad gradering.
  • Graderad till dricks
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.1 mL
Typ av examen Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 475 mm
Typ Utexaminerad pipett