Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter med kolv
Beskrivning
- Graderad till dricks
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Examen | 0.02 mL |
| Typ av examen | Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 345 mm |
| Typ | Utexaminerad pipett |