Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter med kolv
Produktkod. p-8011853
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Längd (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10482081
Brand: Hirschmann™ 1190133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graderade pipetter med kolv kommer med bärnstensfärgad gradering.
  • Graderad till dricks
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 335 mm
Typ Utexaminerad pipett