Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade blå nyanser
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Beskrivning
- PP, mycket transparent
- Kategori B (DIN 12681 / ISO 6706)
- Präglad blå gradering med ringar vid huvudpunkterna
- Splittersäker
- Anpassad till“ I”
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| skala | Präglat |
| Diameter (metrisk) | 27 mm |
| Inkluderar | Präglad blå gradering med ringar vid huvudpunkterna |
| Kvantitet | 1 |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Visa mer |