Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade blå nyanser
Produktkod. 17290674 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen
17290674 500 mL 5 mL
10674723 50 mL 1 mL
10347192 100 mL 1 mL
10738954 250 mL 2 mL
10245882 - 10 mL
10024612 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17290674 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 75030500
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Mätcylinder, hög form, enligt DIN 12 680(Glas)/ISO 6706, med sexkantig bas. För användning i laboratorier, kemister, i verkstäder, under fältarbete utomhus och överallt där volymmätningar måste göras under produktionen.
  • PP, mycket transparent
  • Kategori B (DIN 12681 / ISO 6706)
  • Präglad blå gradering med ringar vid huvudpunkterna
  • Splittersäker
  • Anpassad till“ I”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Kategori B DIN 12681/ISO 6706
Diameter (engelska) 2.28 in.
skala Präglat
Diameter (metrisk) 58 mm
Inkluderar Präglad blå gradering med ringar vid huvudpunkterna
Examen 5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 16.91 oz.
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 14.17 in.
Höjd (metrisk) 360 mm
Produkttyp Graderad cylinder