Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar
Produktkod. 10285772 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen
10285772 1000 mL 10 mL
10767774 50 mL 1 mL
10666243 100 mL 1 mL
11971521 250 mL 2 mL
10433762 500 mL 5 mL
10385472 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10285772 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 75021000
I lager
Läs ingjutna graderingar med lätthet för att säkerställa noggrannhet med Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar. Denna graderade cylinder erbjuder utmärkt kemisk resistens för en mängd olika lösningar.
  • Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
  • Autoklaveringsbar
  • Individuellt förpackade
  • Polypropenplast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Kategori B (DIN 12681/ISO 6706)
Diameter (metrisk) 69 mm
Inkluderar Präglad examen
Kvantitet 6/Pk.
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 440 mm