Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar
Codice prodotto. 10385472 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10385472
Marca: Buerkle™ 75022000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Läs ingjutna graderingar med lätthet för att säkerställa noggrannhet med Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar. Denna graderade cylinder erbjuder utmärkt kemisk resistens för en mängd olika lösningar.
  • Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
  • Autoklaveringsbar
  • Individuellt förpackade
  • Polypropenplast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Kategori B DIN 12681/ISO 6706
skala Präglat
Diameter (metrisk) 97 mm
Inkluderar Präglad examen
Kvantitet 1
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
För användning med (applikation) Kemister, under fältarbete utomhus och varhelst volymmätningar måste göras under produktion, laboratorier, verkstad
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 482 mm
Typ Graderad cylinder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato