Beskrivning
- Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
- Autoklaveringsbar
- Individuellt förpackade
- Polypropenplast
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| Diameter (engelska) | 2.28 in. |
| skala | Präglat |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Inkluderar | Präglad examen |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |