Beskrivning
- Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
- Autoklaveringsbar
- Individuellt förpackade
- Polypropenplast
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| skala | Präglat |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Inkluderar | Präglad examen |
| Kvantitet | 1 |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Visa mer |