Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Beskrivning
- Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
- Autoklaveringsbar
- Individuellt förpackade
- Polypropenplast
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| skala | Präglat |
| Diameter (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderar | Präglad examen |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Examen | 2 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Visa mer |