Läs mer
Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar
Produktkod. p-8002217 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Produktkod. 10767774
Brand: Buerkle™ 75020050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läs ingjutna graderingar med lätthet för att säkerställa noggrannhet med Buerkle™ Graderad polypropencylinder med präglade graderingar. Denna graderade cylinder erbjuder utmärkt kemisk resistens för en mängd olika lösningar.
  • Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F)
  • Autoklaveringsbar
  • Individuellt förpackade
  • Polypropenplast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Kategori B DIN 12681/ISO 6706
skala Präglat
Diameter (metrisk) 27 mm
Inkluderar Präglad examen
Kvantitet 1
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
För användning med (applikation) Kemister, under fältarbete utomhus och varhelst volymmätningar måste göras under produktion, laboratorier, verkstad
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 200 mm
Typ Graderad cylinder