Description
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 10,000 mL |
| For Use With (Application) | Suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances. |
| Material | HDPE |
| No. per Pack | 10 Pack |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 60 mm |
| Diameter (Metric) | 235 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO R1115 DIN 168 |
| Product Type | Cylindrical Jar |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?