Läs mer
Kartell SpA Graduerade runda kannor
Produktkod. 10564851
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10564851 3 L Varje
1 options
Produktkod. 10564851 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0115900
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mätkannor, kortform
Autoklavbar, mycket genomskinlig särskilt när den är fylld med vätskor. Permanent formade avslutningar. Utmärkt kemisk beständighet. Ingen dropppipa. Tumgrepp på handtaget.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 101,44 oz.
Form Rund Kanna
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Graduerad mätkanna