Läs mer
Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11599914 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
24 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Förpackning:
100 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/Cs.
1000/förpackning i 10 påsar med 100
50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
500 rör/påse, 5 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 5 påsar/förpackningar
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Paket med 500
Product Code. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förpackning unitSize
11599914 Icke-steril 1,5 ml 24 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
11838332 Sterila 0,6 ml 30 000 x g 500 rör/påse, 5 påsar/Cs. Paket med 500
12388202 Sterila 0,6 ml 30 000 x g 100 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/Cs. Paket med 1000
11910937 Sterila 1,5 ml 24 000 x g 500 rör/påse, 5 påsar/Cs. Paket med 500
11920937 Icke-steril 2 ml 25 000 x g 500 tuber/påse, 5 påsar/förpackningar Paket med 500
10021782 Icke-steril 0,6 ml 30 000 x g 1000/förpackning i 10 påsar med 100 Paket med 1000
12398202 Sterila 1,5 ml 24 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
10656833 Icke-steril 2 ml 25 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
11509924 Sterila 2 ml 25 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
9 missing translation for 'options'
Product Code. 11599914
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3456
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kontrollera enkelt att ditt mikrocentrifugrör är låst för överlägsen säkerhet under centrifugering.
Hitta säkerheten för ett skruvlocksrör med lättanvändningen av ett snäpplocksrör med Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör. Dessa rör ger överlägsen säkerhet under centrifugering. Placera helt enkelt den gångjärnsförsedda låskulan i spåret för att förhindra oavsiktlig öppning av locket, undvika avdunstning och säkerställa provets integritet.
Safelock lockdesign
  • Enkel enhandsmanövrering snäpper den gångjärnsförsedda locket stängt och skjuter låskulan på plats för att skydda värdefulla prover
  • Gångjärnsförsedd låskula minskar belastningen på tummen
  • Slät låsyta minskar risken för trasiga eller trasiga handskar
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning, inkubation och centrifugering
  • Exceptionellt stabil prestanda under påfrestningar från centrifugering, vilket förhindrar att röret går sönder
  • Steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP , bioburden och endotoxiner
  • Icke-steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Förpackning Alternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet
  • För stränga sterilitetskrav finns individuellt förpackade sterila rör tillgängliga
Rekommenderas för:
Daglig och rigorös laboratorieanvändning inklusive centrifugering, kokning, inkubation, frysning eller provlagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Förpackning 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Max. RCF 24 000 x g
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.