Läs mer
Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör
Produktkod. 12398202 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
24 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Förpackning:
100 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/Cs.
1000/förpackning i 10 påsar med 100
50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
500 rör/påse, 5 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 5 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förpackning Förpackningsstorlek
12398202 Sterila 1,5 ml 24 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
11838332 Sterila 0,6 ml 30 000 x g 500 rör/påse, 5 påsar/Cs. Paket med 500
12388202 Sterila 0,6 ml 30 000 x g 100 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/Cs. Paket med 1000
11910937 Sterila 1,5 ml 24 000 x g 500 rör/påse, 5 påsar/Cs. Paket med 500
11920937 Icke-steril 2 ml 25 000 x g 500 tuber/påse, 5 påsar/förpackningar Paket med 500
10021782 Icke-steril 0,6 ml 30 000 x g 1000/förpackning i 10 påsar med 100 Paket med 1000
11599914 Icke-steril 1,5 ml 24 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
10656833 Icke-steril 2 ml 25 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
11509924 Sterila 2 ml 25 000 x g 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12398202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 SEK
    279.18 SEK / Paket med 500
    Save 120.82 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrollera enkelt att ditt mikrocentrifugrör är låst för överlägsen säkerhet under centrifugering.
Hitta säkerheten för ett skruvlocksrör med lättanvändningen av ett snäpplocksrör med Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör. Dessa rör ger överlägsen säkerhet under centrifugering. Placera helt enkelt den gångjärnsförsedda låskulan i spåret för att förhindra oavsiktlig öppning av locket, undvika avdunstning och säkerställa provets integritet.
Safelock lockdesign
  • Enkel enhandsmanövrering snäpper den gångjärnsförsedda locket stängt och skjuter låskulan på plats för att skydda värdefulla prover
  • Gångjärnsförsedd låskula minskar belastningen på tummen
  • Slät låsyta minskar risken för trasiga eller trasiga handskar
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning, inkubation och centrifugering
  • Exceptionellt stabil prestanda under påfrestningar från centrifugering, vilket förhindrar att röret går sönder
  • Steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP , bioburden och endotoxiner
  • Icke-steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Förpackning Alternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet
  • För stränga sterilitetskrav finns individuellt förpackade sterila rör tillgängliga
Rekommenderas för:
Daglig och rigorös laboratorieanvändning inklusive centrifugering, kokning, inkubation, frysning eller provlagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad fri från RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hämmare, Endotoxin och DNA.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Förpackning 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Max. RCF 24 000 x g