Läs mer
Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beskrivning
Hitta säkerheten för ett skruvlocksrör med lättanvändningen av ett snäpplocksrör med Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör. Dessa rör ger överlägsen säkerhet under centrifugering. Placera helt enkelt den gångjärnsförsedda låskulan i spåret för att förhindra oavsiktlig öppning av locket, undvika avdunstning och säkerställa provets integritet.
Safelock lockdesign
- Enkel enhandsmanövrering snäpper den gångjärnsförsedda locket stängt och skjuter låskulan på plats för att skydda värdefulla prover
- Gångjärnsförsedd låskula minskar belastningen på tummen
- Slät låsyta minskar risken för trasiga eller trasiga handskar
- Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Högsta kvalitet
- Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning, inkubation och centrifugering
- Exceptionellt stabil prestanda under påfrestningar från centrifugering som förhindrar rörbrott
- Steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP , bioburden och endotoxiner
- Icke-steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Förpackning Alternativ
- En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet
- För stränga sterilitetskrav finns individuellt förpackade sterila rör tillgängliga
Rekommenderas för:
Daglig och rigorös laboratorieanvändning inklusive centrifugering, kokning, inkubation, frysning eller provlagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad fri från RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hämmare, Endotoxin och DNA. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 500 rör/påse, 5 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 30 000 x g |