Läs mer
Sampling Systems™ Utexaminerad SteriWare Bägare
Produktkod. 17869965 Handla allt Sampling Systems Produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17869965
Marca: Sampling Systems™ 8008P2000S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Denna serie av graderade bägare är avgörande vid tillverkning av läkemedel, kemikalier och kosmetika. Individuellt förpackade för att förhindra korskontaminering, dessa bägare har också en hällpip för att säkerställa bekväm hantering av vätskor.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel polypropen
  • Finns sterila och icke-sterila
  • Brett utbud av storlekar
  • 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
Specifica
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad FDA
skala Gjuten våg
Stil Låg form
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato