Läs mer
Sampling Systems™ Utexaminerad SteriWare Bägare
Produktkod. 17912062 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17912062
Brand: Sampling Systems™ 8008P50S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna serie av graderade bägare är avgörande vid tillverkning av läkemedel, kemikalier och kosmetika. Individuellt förpackade för att förhindra korskontaminering, dessa bägare har också en hällpip för att säkerställa bekväm hantering av vätskor.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel polypropen
  • Finns sterila och icke-sterila
  • Brett utbud av storlekar
  • 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad FDA
skala Gjuten våg
Stil Låg form