Läs mer
Sampling Systems™ Utexaminerad SteriWare Bägare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel polypropen
- Finns sterila och icke-sterila
- Brett utbud av storlekar
- 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| skala | Gjuten våg |
| Stil | Låg form |