Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Graderade provrör med NS-skarv
Produktkod. 11953571
Change view
Diameter (metrisk):
15 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
11953571 15 mm
1 options
Produktkod. 11953571 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05706001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    2062.00 SEK / Paket med 10
    Save 223.00 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rundbottnat provrör med NS-skarv och gradering
  • Med NS-uttag
  • Inkluderar PE-propp
  • Med våg i emalj med hög kontrast
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 165 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 15 mm
Förslutningstyp Propp
Produkttyp Graderade provrör