Läs mer
Globe Scientific Graduated Transfer Pipet
Beskrivning
- Molded-in graduation marks to 1 mL that will never fade or wash off
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | No |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kalibrerad | No |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterile |
| Graderad | Yes |
| Typ av examen | Molded |
| Längd (metrisk) spets | 150 mm |
| Kvantitet | 100 Pk., 5 Pk./Unit |
| Förpackningstyp | Individually Wrapped |
| Visa mer |