Läs mer
Globe Scientific Graduerade överföringspipetter
Produktkod. 31923007 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Bulb Draw (metrisk):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Längd (metrisk):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Förpackningstyp:
10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bulb Draw (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningstyp
31923007 3.2 mL 155 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923684 3.5 mL 148 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922810 3.2 mL 155 mm 10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923622 0.9 mL 115 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924070 3.4 mL 150 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923737 3.4 mL 145 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923874 1.8 mL 155 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923632 2.2 mL 140 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923009 3.4 mL 145 mm 10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 31923007 Supplier Globe Scientific Supplier No. 135038
Beräknad leverans: 04-01-2027
Graderade överföringspipetter är designade för mätningar, dessa pipetter har inbäddade graderingsmärken som aldrig bleknar eller tvättas bort.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Kalibrerad Nej
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 20
Graderad Ja
Examen 3 mL
Längd (engelska) 6,3 tum
Förpackningstyp Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 7 mL
Längd (metrisk) 155 mm
Typ Graderad överföringspipett
Disponibel För engångsbruk