Läs mer
Globe Scientific Graduerade överföringspipetter
Produktkod. 31924086 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Bulb Draw (metrisk):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Längd (metrisk):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Förpackningstyp:
10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bulb Draw (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningstyp
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923684 3.5 mL 148 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923007 3.2 mL 155 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922810 3.2 mL 155 mm 10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923622 0.9 mL 115 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924070 3.4 mL 150 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923737 3.4 mL 145 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923874 1.8 mL 155 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 5 pk/c.
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923632 2.2 mL 140 mm Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923009 3.4 mL 145 mm 10/pk., 10 pk/säck, 4 pås/cs.
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 31924086 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 137030
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade överföringspipetter är designade för mätningar, dessa pipetter har inbäddade graderingsmärken som aldrig bleknar eller tvättas bort.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 3.4 mL
Kalibrerad Nej
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 24
Graderad Ja
Examen 1 mL
Längd (engelska) 5,7 tum
Förpackningstyp 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad överföringspipett
Disponibel För engångsbruk