Läs mer
Buerkle™ Graduation för vidhalsade Jerry Cans
Handla allt Bürkle Produkter
:
5L jerryburkar med bred hals
Beskrivning
- För vidhalsade jerrycans
- Självhäftande remsor med blå graderingsmärken
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | 5 L Jerrican |
| Examen | Liter |
| Produkttyp | Jerry Can Graduation Strip |