Läs mer
3M™ Graffiti Remover 1500
Produktkod. 17159340
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17159340 500 ml
17169340 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17159340 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000082043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 SEK
    2012.52 SEK / Paket med 4
    Save 862.48 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Ett säkert och enkelt sätt att ta bort ful graffiti från plast, målade eller lackade ytor.
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor
  • Effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets ’flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har minimal lukt, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Form Vätska
För användning med (applikation) Klotterborttagning
För användning med (utrustning) Plast, målade eller lackade ytor
Volym (metrisk) 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3M Graffiti Remover 1500
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b