Läs mer
3M™ Graffiti Remover 1500
Produktkod. 17169340
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17169340 5 l
17159340 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17169340 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000082045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9715.00 SEK
    6835.73 SEK / Paket med 4
    Save 2879.27 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ett säkert och enkelt sätt att ta bort ful graffiti från plast, målade eller lackade ytor.
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor
  • Effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets ’flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har minimal lukt, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Form Vätska
För användning med (applikation) Klotterborttagning
För användning med (utrustning) Plast, målade eller lackade ytor
Volym (metrisk) 5 l