Läs mer
3M™ Graffiti Remover 1500
Produktkod. p-7213741
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
Produktkod. 17159340
Brand: 3M™ 7000082043
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett säkert och enkelt sätt att ta bort ful graffiti från plast, målade eller lackade ytor.
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor
  • Effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets ’flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har minimal lukt, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Form Vätska
För användning med (applikation) Klotterborttagning
För användning med (utrustning) Plast, målade eller lackade ytor
Volym (metrisk) 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3M Graffiti Remover 1500
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b