Läs mer
3M™ Graffiti Remover 3000
Produktkod. 17179340
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17179340 500 ml 4 flaskor
17189340 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17179340 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100030785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.00 SEK
    1956.02 SEK / Paket med 4
    Save 838.98 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Formulerad för att snabbt och effektivt ta bort graffiti från tegel och betongytor. Effektiv på ett brett utbud av graffitiämnen inklusive aerosolsprayfärg, permanenta markörer, krita och emulsionsfärg.
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor
  • Effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets ’flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har minimal lukt för att förbättra användarens komfort och effektivitet till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Volym (metrisk) 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 10% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.