Läs mer
3M™ Graffiti Remover 3000
Produktkod. 17189340
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17189340 5 l -
17179340 500 ml 4 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17189340 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100030786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9330.00 SEK
    6573.42 SEK / Paket med 4
    Save 2756.58 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Formulerad för att snabbt och effektivt ta bort graffiti från tegel och betongytor. Effektiv på ett brett utbud av graffitiämnen inklusive aerosolsprayfärg, permanenta markörer, krita och emulsionsfärg.
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor
  • Effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets ’flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har minimal lukt för att förbättra användarens komfort och effektivitet till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Volym (metrisk) 5 l