Läs mer
3M™ Graffiti Remover 3000
Produktkod. 17297630 Handla allt 3M Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17297630 5 l
17207640 0,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17297630 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100030783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 SEK
    5849.51 SEK / Paket med 1
    Save 740.49 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Graffiti Remover 3000
  • Klotterborttagare för plast, målade eller lackade ytor - Klotterborttagare är effektiv mot aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets flytande form möjliggör snabb penetrering och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har lite lukt, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten – till skillnad från traditionella kemikalieborttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan då produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Volym (metrisk) 5 l