Läs mer
Honeywell™ Grain Leather Drivers Handskar
Storlek:
8
9
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Varje
Beskrivning
- Nötläder av kohud
- Elastisk rygg
- Gunn klippte
- Vingtumme
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI II Intermediära risker, 420-03 EEC Basic standards, EN 388-03 Mechanical hazards, EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EG-certifikatnummer °N 0075/797/162/12/06/0358, EG-intygsnummer N 0075/°797/162/12/06/0358 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-kategori: II Intermediärisker, i enlighet med: EN 420-03 EEC Basic Standards och EN 388-16 Mechanical Hazards |
| Klassificering | Skicklighet: 5 |
| Klipp stil | Gunn |
| Beläggningsmaterial | Läder |
| Färg | Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | 1 |
| Hand | Specifik |
| Material | Kornkohudsläder |
| Produkttyp | Förarhandskar |
| Visa mer |