Läs mer
Honeywell™ Grain Leather Drivers Handskar
Produktkod. 12681063
Change view
Storlek:
8
9
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12681063 11 Varje
11813490 8 10 par
11823490 9 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12681063 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 203019511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    119.64 SEK / Paket med 1
    Save 66.36 SEK
    35% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kalvnarvsläder ger komfort och flexibilitet. Den bevingade tummen och det förstärkta pekfingret gör handsken mer anatomisk för ytterligare användarvänlighet.
  • Kohuds-kornläder
  • Elastisk rygg
  • Gunn cut
  • Vingtumme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI II Mellanliggande risker, 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-03 Mekaniska risker, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssäkring ISO 9001/2000, EG-certifikatnummer Nr 0075°/797/162/12/06/0358, EG-attestationsnummer N°0075/797/162/12/06/0358
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori: II mellanliggande risker, i enlighet med: EN 420-03 EEC Grundstandarder och EN 388-16 Mekaniska risker
Klassificering Fingerfärdighet: 5
Klipp stil Gunn
Beläggningsmaterial Läder
Färg Vitt
Hand Specifikt
Material Kornig kohudsläder
Produkttyp Förarhandskar
Storlek 11
Stil Gunn
För användning med (applikation) Allmän hantering i torra miljöer
Handske manschettstil Öppna
Inkluderar Elastisk handled
Typ av palm Läder
Kvantitet 10Pair/PK
Serie 2030195
Tear Rating 2
Tummen stil Vinge
Längd (metrisk) 25 cm