Läs mer
MedChemExpress Gramicidin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1405-97-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1882.3 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (53.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |