Läs mer
MedChemExpress Gramine
Produktkod. 16434777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434777 50 mg
1 options
Produktkod. 16434777 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0166
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Gramine (Donaxine) is a natural alkaloid isolated from giant reed, acts as an active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, with IC50s of 3.2 and 4.2 μM for AdipoR2 and AdipoR1, respectively. Gramine is also a human and mouse β2-Adrenergic receptor (β2-AR) agonist. Gramine (Donaxine) has anti-tumor, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 174.24 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 87-52-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.39%
Löslighet DMSO : ≥ 125 mg/mL (717.40 mM)
Synonym Donaxine
Mål Adiponectin Receptor∣Adrenergic Receptor∣Reverse Transcriptase