Läs mer
Gramine, 99%
Produktkod. 10366510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10366510 10 g Glass bottle 10g
10520941 25 g Glass bottle 25g
10162530 100 g Glass bottle 100g
10209833 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10366510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120180100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 87-52-5 | C11H14N2 | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-52-5
Molekylformel C11H14N2
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00005629
InChI-nyckel OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gramine, 3-dimethylaminomethyl indole, donaxine, donaxin, gramin, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl, beta-dimethylaminomethylindole, 1-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indol-3-ylmethyldimethylamine, 1h-indol-3-ylmethyl dimethylamine
PubChem CID 6890
ChEBI CHEBI:28948
IUPAC-namn 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
LEDER CN(C)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gramine
Smältpunkt 131.0°C to 139.0°C
Färg Beige
Flampunkt 167°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 4569
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform, slightly soluble in cold acetone, practically insoluble in petr ether
Formel vikt 174.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gramine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.