Läs mer
Granisetron-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Granisetron-d3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23) |
| Formel vikt | 315.2138 |